Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC Capillary Column
Product Code. 12452810 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Film Thickness:
0.2 μm
0.25 μm
0.5 μm
Unit Size:
Each
Product Code. 12452810
Brand: Macherey-Nagel™ 725801.50
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifikationer
Diameter (Metric) 0.4 mm
For Use With (Equipment) Ideal for Ion Trap and Quadrupole MS Detectors
Type GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.2 mm
Stationary Phase Optima™ 1 MS Accent
USP Type G1, G2, G38
For Use With (Application) Gas Chromatography (GC)
Temperature Range 360°C
Film Thickness 0.2 μm
Length (Metric) 50 m
Quantity 1 Each
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.