Learn More
Euro Protection™ Okenite Safety Shoes
Product Code. 12034295
Click to view available options
Size:
37
38
39
41
42
44
45
Unit Size:
Each
Product Code. 12034295
Brand: Euro Protection™ 9OKEL39
Only null left
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Euro Protection™ Okenite Safety Shoes are breathable, easy to put on/take off, suitable for food industry use, and feature a composite toe cap for protection.
  • Suitable for food industry use
  • Easy-on and easy-off
  • Protective cover
  • Rounded heel for more comfortable driving
  • Microfiber upper
  • Breathable 3D mesh lining
  • Removable, textile and foam insole
  • Composite toe cap
  • Injected polyurethane midsole
  • Polyurethane outsole
Spezifikation
Color White, Gray
For Use With (Application) Suitable for food industry
Heel Style Rounded
Liner Material Breathable 3D mesh lining
Material Microfiber
Size 39
Sole Features Removable, textile and foam insole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole.
Sole Material Polyurethane
Style Low-cut
Toe Material Composite
Weight (Metric) 427 g per shoe in size 8
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345 : 2011
Product Type Safety Shoe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt