Learn More
Waters Corporation Oasis WCX Online Column
Encompass
The Oasis WCX on-line column is designed for rugged, reproducible, and ultra-fast on-line SPE.
€ 817.50
Specifications
Particle Size 30 μm
Type Solid Phase Extraction Column
Endcapped No
Particle Shape Spherical
Pore Size 80 Å
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Diameter (Metric) Inner Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Diameter (Metric) Inner Preis Menge & Verfügbarkeit  
13260330
Encompass
missing translation for 'viewDocuments'
Waters Corporation
186002505
2.1 mm
€ 817.50
Each
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
13270330
Encompass
missing translation for 'viewDocuments'
Waters Corporation
186002507
3.9 mm
€ 817.50
Each
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • This cartridge column contains the Oasis WCX sorbent, which is a polymeric reversed-phase, weak ion exchange mixed-mode sorbent that has been optimized for fast, simple, and highly selective sample preparation of strong basic compounds and quaternary amines.
  • This on-line column is designed to be used with the appropriate Waters narrow-bore analytical column, such as XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis, XTerra, or Symmetry.
  • The column features traditional HPLC column fittings and hardware.
Spezifikation
Spezifikation
30 μm
No
80 Å
20 mm
Solid Phase Extraction Column
Spherical
1/Ea.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Waters Corporation Oasis WCX Online Column
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt