Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Make it easier to identify specific vials quickly and simplify your inventory by using these color coders that fit into the top of cryogenic vial or tube closures.
Brand:  Thermo Scientific™ 355018
 View more versions of this product
Product Code. 10440153
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Make it possible to identify specific vials quickly and simplify your inventory using color coders that fit into the top of Nalgene™ Cryogenic vial closures or Nunc™ Cryogenic Tube closures.
  • Nalgene™ color coders are made from polystyrene and fit only in Nalgene™ cryogenic vial closures. Available in 5 colors
  • Nunc™ color coders are made from polycarbonate and fit only in Nunc™ cryogenic tube closures and Cryobank 2ml and 5mL tube caps. Available in 10 colors or as an assortment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS
Polystyrene
500/Pk., 2000/Cs.
Cryogenic Vial
Green
Nunc
Vial Closure
Documents
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado