Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Product Code. 10060651
Click to view available options
Color:
Assorted
Blue
Brown
Gray
Green
Orange
Pink
Purple
Red
White
Yellow
Product Line:
Nalgene
Nunc
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Pack of 2000
Pack of 500
Codice prodotto. 10060651
Marca: Thermo Scientific™ 354968
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Make it easier to identify specific vials quickly and simplify your inventory by using these color coders that fit into the top of cryogenic vial or tube closures.
Make it possible to identify specific vials quickly and simplify your inventory using color coders that fit into the top of Nalgene™ Cryogenic vial closures or Nunc™ Cryogenic Tube closures.
  • Nalgene™ color coders are made from polystyrene and fit only in Nalgene™ cryogenic vial closures. Available in 5 colors
  • Nunc™ color coders are made from polycarbonate and fit only in Nunc™ cryogenic tube closures and Cryobank 2ml and 5mL tube caps. Available in 10 colors or as an assortment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS
Color Red
Material Polystyrene
Product Line Nunc
Quantity 500/Pk., 2000/Cs.
Type Vial Closure
For Use With (Equipment) Cryogenic Vial
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato