Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ CN/CN-RP 100-5 CN HPLC Column
Product Code. 10328681 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
4 mm
4.6 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10328681
Brand: Macherey-Nagel™ 720090.40
Only null left
Add to basket
Add to basket
Carbon Load: 5%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Normal and Reversed Phase
Specifications
Column Chemistry Silica
Crosslinking Cyano
Diameter (Metric) 4 mm
For Use With HPLC
Functionality/Interaction Type p-p, Polar, Hydrophobic
Hydrophobicity Yes
Length (Metric) 250 mm
Max. Pressure 5800 psi (400 bar)
Mobile Phase Compatibility n-heptane
Particle Shape Spherical
Particle Size 5 μm
pH 2 to 8
Pore Size 100 Å
Solvents CN
Surface Area 350 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L10
Stationary Phase Cyano (CN)
Packing Material Silica
Carbon Load 5%
Column Type Mixed Mode
Endcapped No
Phase Normal and Reversed Phase
Type EC Column
Technique Analytical HPLC
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.