Learn More
Invitrogen™ Blotting Tweezer
Click to view available options
Quantity:
1 unit
Unit Size:
Each
Description
Gasket fits on the cathode core (-) of the blot module. Tweezers designed for handling nitrocellulose or PVDF membranes.
1D Gel Electrophoresis, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis, Western Blotting
Specifica
Specifica
| For Use With (Application) | Protein assays and analysis, protein gel electrophoresis |
| For Use With (Equipment) | Bolt Mini Blot Module |
| Gel Size | Mini |
| Type | Tweezers |
| Quantity | 1 unit |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto