Learn More
Invitrogen™ RNase-free Microfuge Tubes
Product Code. 10318574
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Surface Type:
Graduated
Graduated, low-binding
Quantity:
1000 Tubes/Pk.
250 Tubes/Pk.
500 Tubes/Pk.
Dimensione della confezione:
Pack of 1000
Pack of 250
Pack of 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10318574
Marca: Invitrogen™ AM12475
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
These microcentrifuge tubes are guaranteed RNase- and DNase-free.
Invitrogen microcentrifuge tubes are guaranteed RNase- and DNase-free.
Features include:
  • Marked with graduations for convenience
  • Flat lids for easy labeling
  • Positive seal design that prevents caps from opening in boiling water baths
  • Autoclave-safe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Clear
Capacity (Metric) 2 mL
Material Polypropylene
Quantity 250 Tubes/Pk.
Content And Storage Store at room temperature.
Product Line Invitrogen
Shipping Condition Room Temperature
Dnase Free RNase-Free, DNase-Free
Autoclavable Autoclavable
Closure Type Snap Cap
Closure Included Yes
Graduated Yes
Product Type Microfuge Tube (RNase-free)
Surface Type Graduated, low-binding
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato