Learn More
Niobium silicide, 99.85% (metals basis)
Product Code. 11362188
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11362188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013100.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12034-80-9 | NbSi2 | 149.076 g/mol
Niobium silicide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12034-80-9
Molecular Formula NbSi2
Molecular Weight (g/mol) 149.076
MDL Number MFCD00151537
InChI Key GXAAOBARRLPQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium silicide, niobium disilicide, bis $l^ 2, columbium silicide,
PubChem CID 6336884
IUPAC Name bis($l^{2}-silanylidene)niobium
SMILES [Si]=[Nb]=[Si]
Spezifikation
Melting Point 1950°C
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99.85% (metals basis)
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 149.08
Appearance Powder
Density 5.7
Chemical Name or Material Niobium silicide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt