Learn More
Niobium foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11351328
Niobium foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11351328
10 x 20 cm
Click to view available options
Quantity:
5 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 50 cm
Product Code. 11351328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010261.CS
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-03-1
Molecular Formula Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
MDL Number MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Specifica
Quantity 10 x 20 cm
Percent Purity 99.8%
Odor Odorless
Weight ≈5.44g/5x10cm
Form Foil
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Niobium foil, 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
3 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberM27G036 Certificate TypeCertificate of Analysis Date04/12/2024 Catalog Number010261.CR,010261.CT,010261.CS
Lot NumberX22G060 Certificate TypeCertificate of Analysis Date08/12/2021 Catalog Number010261.CR,010261.CT,010261.CS
Lot NumberQ02H028 Certificate TypeCertificate of Analysis Date23/11/2021 Catalog Number010261.CR,010261.CT,010261.CS
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Niobium foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato