Learn More
NDP52 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 572.00
Specifications
Antigen NDP52
Dilution Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18452682
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-87874-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18418261
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-87874
0.1 mL
€ 572.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
NDP52 Polyclonal antibody specifically detects NDP52 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
NDP52
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Antigen nuclear dot 52 kDa protein, calcium binding and coiled-coil domain 2, calcium-binding and coiled-coil domain-containing protein 2, NDP52MGC17318, Nuclear domain 10 protein 52, Nuclear domain 10 protein NDP52, Nuclear dot protein 52
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: SINKKLELKVKEQKDYWETELLQLKEQNQKMSSENEKMGIRVDQLQAQLSTQEKEMEKLVQGDQDKTEQLEQLKKENDHLFLSLT
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
10241
IgG
Immunogen affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt