Learn More
N,N-Dimethylacetamide, Puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Code produit. 16625853
Click to view available options
50 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 127-19-5
CAS Max % 1
Melting Point -20°C
Color Colorless to Yellow
Density 0.94 g/cm3 (20°C)
pH 4
Boiling Point 164°C to 166°C (1013 hPa)
Flash Point 64°C
Molecular Formula C4H9NO
Linear Formula CH3CON(CH3)2
MDL Number MFCD00008686
Quantity 50 L
Beilstein 1737614
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
IUPAC Name N,N-dimethylacetamide
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Grade ACS Grade Plus
Chemical Name or Material N,N-Dimethylacetamide