Learn More
(n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11384564
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
(n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide is used as Phase-transfer-catalyst. It is a eco friendly highly effective water treatment agent with low foaming and toxic-free.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide is used as Phase-transfer-catalyst. It is a eco friendly highly effective water treatment agent with low foaming and toxic-free.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Hygroscopic. Protect from carbondioxide. Store away from moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14937-45-2
Molecular Formula C28H60BrP
Molecular Weight (g/mol) 507.67
MDL Number MFCD00011775
InChI Key RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributylhexadecylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphonium bromide, cetyltributylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphanium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide, hexadecyltributylphosphonium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide 1:1, hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, n-hexadecyl tri-n-butylphosphonium bromide, tbhdpb
PubChem CID 84716
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifications
Melting Point 56°C to 62°C
Quantity 25 g
Beilstein 4167404
Sensitivity Hygroscopic
Solubility Information Soluble in methanol.
IUPAC Name tributyl(hexadecyl)phosphanium bromide
Formula Weight 507.67
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt