Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico Digital Dispenser
GREENER_CHOICE
Product Code. 16643823 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Model:
Multidrop Pico 1 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Dimensions (L x W x H):
38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in)
47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in)
47 x 38 x 23 cm
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16643823
Marke: Thermo Scientific™ 5840600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Multidrop™ Pico Digital Dispensers provide high-precision, non-contact dispensing from 8 pL to 10 μL, using up to ten times less reagent than manual pipetting. Ideal for miniaturizing assays, they ensure accurate results with user-friendly software.
The Multidrop™ Pico Digital Dispensers offer enhanced dispensing precision with volumes as low as 8 pL, using up to ten times less reagent than manual pipetting, reducing costs and waste. Designed for assay miniaturization, they boost productivity and improve accuracy, ideal for qPCR, dose response curves, drug screening assays, and enzyme profiling. The intuitive Multidrop™ PicoIT software supports complex experimental setups, enhancing productivity and data integrity while conserving resources and improving operational efficiency.
  • Cost Saving through assay miniaturization
  • Improved efficiency and sample integrity
  • Powerful, flexible, and easy to use software
Serviceplan
Yes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Digital Dispenser
Volume (Metric) 11 pL to 10 μL
For Use With (Application) Drug combination studies, Biochemical assays, Cell-based assays, DMPK, Secondary screening, Synthetic chemistry, assay development, qPCR, Enzyme profiling, Antibody therapies, SAR, and Spotting
Interface USB, PC Control
Model Multidrop Pico 8 Digital Dispenser
Plate Type 12, 24, 48, 96, 384, 1536 well plate, Plate height: 6-47 mm
Precision ≤ 8%
Software Multidrop PicoIT Software
Dimensions (L x W x H) 47 x 38 x 23 cm
Weight (English) 31.1 lb
Weight (Metric) 14.1 kg
Electrical Requirements 100 to 240V 50/60Hz
Voltage 100/240 V
Frequency 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt