Learn More
ZVG™ Multiclean™ Cleaning Cloth Rolls
The bonded structure of this cleaning cloth ensures high absorbency, while dot-to-dot embossing allows for effective cleaning.
Brand:  ZVG™ 11436-12
 View more versions of this product
Product Code. 17863535
  • € 54.15 / 2 rolls
Estimated Shipment: 22-04-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Can be mounted on the wall or from a floor stand
  • Durable cloths are always ready to thoroughly clean surfaces
  • Suitable for use in industry and craftsmanship, such as machine maintenance
  • Made from 100% recycled material
  • Bonded and highly absorbent
  • Lint-free
  • Point-to-point embossing
  • Roll contains 1000 tear-off sheets
In a novel manufacturing process, the individual layers of the cellulose cloth are bonded together at many points across the entire surface. This creates a unified structure that is highly tear-resistant. This process combines the advantages of a thick wiping cloth (stability) with those of a multi-layered cloth (high absorbency).
Specifications
Specifications
Paper Towel
35 cm
37 cm
Blue
35 x 37 cm
13.8 in.
14.6 in.
Recycled Paper
Single-use
2-ply
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
ZVG™ Multiclean™ Cleaning Cloth Rolls > Cleaning Cloth Rolls; Ply: 2-ply; Length (Metric): 35 cm; Width (Metric): 37 cm
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt