Learn More
Molybdenum(IV) sulfide, 98%
Product Code. 11314787
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
25g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11314787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041827.22
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
Molybdenum(IV) sulfide is used as a catalyst in the electrolysis of water. It is employed as a cocatalyst for desulfurization in petrochemistry especially hydrodesulfurization. It is also used as a component of photoelectrochemical and microelectronics applications. Further, it is useful as a filament material in many electrical applications. It finds application as a lubricant in aircraft engines. Polymers consisting of molybdenum(IV) sulfide such as nylon, teflon and vespel posses improved strength and reduced friction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-33-5
Molecular Formula MoS2
Molecular Weight (g/mol) 160.07
MDL Number MFCD00003470
InChI Key CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
SMILES S=[Mo]=S
Spezifikation
Melting Point 1185°C
Color Black
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99% (metals basis)
Solubility Information Soluble in hot sulfuric acid,and aquaregia. Insoluble in water,concentrated sulfuric acid and dilute acid.
IUPAC Name bis(sulfanylidene)molybdenum
Formula Weight 160.08
Odor Odorless
Appearance Black powder
Chemical Name or Material Molybdenum(IV) sulfide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt