Learn More
Carbolite™ Minimum Free Space Oven
Click to view available options
Dimensions (D x W x H) Interior:
290 x 195 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Heated by resistance wire elements embedded in refractory ceramic slab
- Corrosion resistant aluminum chamber with good temperature uniformity
- Side hinged door with gas tight seal and easy one handed operation
- Flow-meters to monitor gas flow and chamber seal integrity
Especificaciones
Especificaciones
| Temperature (Metric) | 210°C |
| Type | Minimum Free Space Oven |
| Model | MFS/1 |
| Temperature Stability | ±0.5°C |
| Temperature Uniformity | ±5.0°C at 210°C |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 290 x 195 x 25 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido