Learn More
Trajan Scientific and Medical™ MicroVolume Syringes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
5 μL
100 μL
Needle Gauge:
25 G
26 G
Diameter (Metric) Outer Needle:
0.47 mm
0.5 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Manual injection syringe
Specifica
Specifica
| Description | Syringe |
| Needle Gauge | 25 G |
| Diameter (Metric) Inner Needle | 0.20 mm |
| Diameter (Metric) Outer Needle | 0.5 mm |
| Product Type | Removable Needle |
| Volume (Metric) | 100 μL |
| Length (Metric) Needle | 70 mm |
| Needle Point Style | Bevel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto