Learn More
Greiner Bio-One Microlon™ Microplate, 96-well, PS, F-Bottom, High-Binding
High-quality, clear polystyrene ELISA plate with a high binding surface.
Brand: Greiner Bio-One 655092
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
- 96-well format
- F-bottom
- High-binding surface
- Clear polystyrene construction
Spezifikation
F-bottom, high-binding | |
Clear | |
400/Cs. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Greiner Bio-One Microlon™ Microplate, 96-well, PS, F-Bottom, High-Binding > 2/Bag, 400/Case
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur