Läs mer
Läs mer
Mettler Toledo™ Balance Printer Accessories: Cables
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
For Use With (Equipment):
Printer Pin Style 15P-9S, to AT, UMT2, MT5 and BD
Length (English):
58.8 in.
Length (Metric):
150 cm
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
For use with Mettler Toledo balances.
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | Printer Pin Style 15P-9S, to AT, UMT2, MT5 and BD |
| Length (English) | 58.8 in. |
| Length (Metric) | 150 cm |
| Type | Connection Cable |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering