Learn More
Buerkle™ Measuring Jug Industrial with Closed Handle
Light and handy polypropylene measuring jug is suitable for industrial applications.
Marca:  Buerkle™ 7204-5000
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16606563
  • € 19.00 / Each
In Stock
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The measuring jug has two measuring scales, embossed transparent and with blue lettering. With ergonomic handle, available in closed design for special stability or with open handle for stacking to save space.The measuring jug is made of polypropylene and is therefore highly resistant to acids, bases and chemicals.
  • PP, transparent
  • With embossed graduation printed in blue
Specifica
Specifica
Polypropylene
5000 mL
257 mm
203 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Buerkle™ Measuring Jug Industrial with Closed Handle > 5000 mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato