Learn More
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing
Codice prodotto. 11795118
Click to view available options
Tubing Size:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11795118
Marca: Masterflex™ 0642413
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Use this general purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™.
  • Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface
  • Custom extruded to fit Masterflex™ pumps
  • Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
  • ery low protein binding
  • Heat sealable, weldable
  • Better resistance to pH fluctuation
  • Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Economical
  • Opaque White
Specifica
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 0.8 mm
Material C-Flex
Overall Length (Metric) 760 cm
For Use With (Application) For general-purpose lab uses requiring high performance and long life
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Tubing Size 13
Flow Rate 0.06 to 36mL/min.
Hose Barb 1/16 in.
Height (Metric) 8.8 m
Gas Permeability Low
Color Opaque White
Maximum Pressure 40 psi
Vacuum Level 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato