Få mere at vide
MAG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 14386-1-AP-150UL
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 16863004
  • € 410.00 / 150µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
The protein encoded by this gene is a type I membrane protein and member of the immunoglobulin superfamily. It is thought to be involved in the process of myelination. It is a lectin that binds to sialylated glycoconjugates and mediates certain myelin-neuron cell-cell interactions. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described for this gene.
Tekniske data
Tekniske data
MAG
Polyclonal
Unconjugated
MAG
GMA, MAG, myelin associated glycoprotein, S MAG, SIGLEC 4A, SIGLEC4A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17136, 29409, 4099
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P07722, P20916, P20917
Mag
MAG Fusion Protein Ag5845
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.