Learn More
Thermo Scientific Chemicals m-Cresol Purple, pure, indicator grade
Product Code. 13418488 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
50 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
10g
50g
5g
Product Code. 13418488
Brand: Thermo Scientific Chemicals 228200500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2303-01-7 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2303-01-7
Molecular Formula C21H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 382.43
MDL Number MFCD00005871
InChI Key OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73030
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Specifica
Infrared Spectrum Authentic
Formula Weight 382.42
Grade Pure
Packaging Glass bottle
Specific Extinction 900 min. (578nm, in buffer)
Visual Transition Interval from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Color Green
Quantity 50 g
Physical Form Fine Crystalline Powder
Chemical Name or Material m-Cresol Purple
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato