Learn More
Lutetium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
€ 89.04 - € 721.59
Identificadores de productos químicos
CAS 12032-20-1
Molecular Formula Lu2O3
Molecular Weight (g/mol) 397.93
MDL Number MFCD00011100
InChI Key UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC Name dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
11356318
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
011255.03
1 g
€ 89.04
1g
11346318
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
011255.06
5 g
€ 300.50
5g
11366318
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
011255.14
25 g
€ 721.59
25g
Descripción
Descripción
Lutetium(III) oxide serves as a catalyst in a variety of reactions such as polymerization, hydrogenation and alkylation reactions. It is also used in ceramics and glass. In the production of laser crystals, lutetium(III) oxide finds application as an important starting material. Its luminescent properties, a field of interest for researchers and may find potential application in biological fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H320-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-764-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Lutetium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado