Learn More
Hirschmann™ Long Conical Centrifuge Tubes
Excellent for analysis and separation of various materials. Hirschmann Instruments™ Long Conical Centrifuge Tubes are manufactured to tolerate high speeds.
€ 137.28 - € 328.00
Specifica
Capacity (Metric) | 15 mL |
---|---|
No. per Pack | 100 |
Length (Metric) | 115 ±5 mm |
Product Type | Centrifuge Tube |
Codice del prodotto | Marca | Graduations | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Graduations | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11888891
|
Hirschmann™
6010101 |
0 to 10 mL |
€ 328.00
Pack of 100 |
Estimated Shipment: 26-05-2025
Log in to see stock. |
||||||
13158019
|
Hirschmann™
6000101 |
€ 137.28
Pack of 100 |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||||
Descrizione
- Long conical form
- Available with either white or no graduations
Specifica
15 mL | |
100 | |
115 ±5 mm | |
Centrifuge Tube |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Long Conical Centrifuge Tubes