Learn More
Lanthanum(III) sulfide, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
€ 124.62 - € 391.95
Chemical Identifiers
CAS 12031-49-1
Molecular Formula La2S3
Molecular Weight (g/mol) 373.99
MDL Number MFCD00016168
InChI Key YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum sulfide, dilanthanum trisulfide, dilanthanum trisulphide, lanthanum sesquisulfide, lanthanum 3+ sulfide, lanthanum sulfide la10s15, lanthanum disulfide, lanthanum 3+ trisulfide
PubChem CID 165996
IUPAC Name lanthanum(3+);trisulfide
SMILES [S--].[S--].[S--].[La+3].[La+3]
View More Specs
Products 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
11378077
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
022655.04
2 g
€ 124.62
2g
11388077
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
022655.09
10 g
€ 391.95
10g
Descripción
Descripción
Lanthanum(III) sulfide is used as a precursor in the production of gallium lanthanum sulfide and strontium lathanum sulfide. It is also used in glass manufacturing. It is doped with other metals and used in optical fibers. It is also used as optical switching, high power-delivery, acousto-optic devices, air-guiding fibers, fiber sensors and mid-IR devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Show More
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P231+P232-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H261-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.3, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-752-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Lanthanum(III) sulfide, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado