Learn More
Brady™ Laminated Polyester Mandatory Signs
Product Code. 10614925
Click to view available options
Diameter (Metric):
100 mm
200 mm
310 mm
Displayed Text:
Direction Note
Use Breathing Equipment
Use Breathing Protection
Use Eye and Ear Protection
Use Face Shield
Use Foot Protection
Use Full Protective
Use Head and Hearing Protection
Use Overshoes
Use Protective Clothing
Use Protective Hood
Use Safety Coat
Use and Respiratory Protection - Head
Use eye protection
Use head protection safety
Use hearing protection
Use respiratory protection
Wear Protective Footwear
wear Conductive Footwear
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10614925
Marca: Brady™ 250104
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mandatory signs to assist with personal safety
Sign, mandatory - Hair Cap Required
  • Complies to NF X 08-003-1 and 08-003-3 N X and EU Directive 92/58/EEC
  • Resistant to chemicals; water; UV light; scratch/abrasion and temperatures up to 120°C
  • Diameter 100mm
  • Blue or white
Specifica
Certifications/Compliance EU Directive 2002/95/EC
Alternate Part Number PIC 252-DIA 100-B7541 (BRANDED)
Finish Gloss
Material Polyester
Quantity 1 Ea.
Adhesive Type Permanent Acrylic
Description Laminated Polyester
Diameter (Metric) 100 mm
For Use With (Application) Pipe markers and safety signs
Thickness 0.024 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Shape Round
Displayed Text Use hearing protection
Product Type Mandatory Sign
Color White on Blue
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato