Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Disposable Scoop
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Includes:
With Cover
Without Cover
Unit Size:
Pack of 10
Descrizione
Scoop, disposable with or without cover
- Polystyrene, white
- Individually packaged
- Production and packaging according to Cleanroom Class 7
- With EU Foodstuffs and FDA approval
Specifica
Specifica
| Quantity | 10 |
| Description | Without Cover |
| Sterility | Non-sterile |
| Capacity (Metric) | 500 mL |
| Color | White |
| Certifications/Compliance | FDA |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Foodstuffs |
| Includes | Without Cover |
| Material | Polystyrene |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto