Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Flask Adapter
Artikelnummer. 10196103 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (English):
0.5 in.
0.5 to 0.75 in.
0.75 in.
Material:
Borosilicate Glass
Stainless Steel
Style:
45° bend
Straight
missing translation for 'unitSize'
Each
Artikelnummer. 10196103
missing translation for 'mfr': Labconco™ 7547200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Fast-Freeze™ Flask Adapter for connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves.
For connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves
  • 40 and 80 mL flasks take size 0.5 in. or 0.5 to 0.75 in.
  • Larger flasks fit size 0.75 in. or large end of 0.5 to 0.75 in.
Spezifikation
Type Flask Adapter
Capacity (Metric) 40, 80 mL
Material Stainless Steel
Style Straight
For Use With (Application) For connecting fast freeze™ flasks to freeze-dryer valves
For Use With (Equipment) Fast freeze™ flask
Diameter (English) 0.75 in.
Diameter (Metric) 1.9 cm
Height (English) 0.75 in.
Height (Metric) 1.905 cm
Length (English) 3.25 in.
Length (Metric) 8.26 cm
Weight (English) 0.5 lb.
Weight (Metric) 0.2 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt