Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Column ETFE Ferrule for 1/16 in. Tubing
Tubing nuts and ferrules are used to make connections between the tubing and the end fittings of CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ and DISPOSAFLEX™ columns.
Brand: DWK Life Sciences 420822-0116
7.07 EUR valid until 2025-03-30
Use promo code "24134" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- EFTE Flangeless Ferrule for 1/16 in. OD Tubing
Specifications
Ferrule | |
For 0.06 in. O.D. Tubing and Chromaflex Column Chromatography Fitting | |
ETFE | |
Case of 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur