Learn More
Kartell™ K70 Silicon Hoses
Kartell™ K70 Silicon Hoses are constructed of silicon, making them a transparent and flexible connection to various components and accessories.
Marca: Kartell™ 0392500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Kartell™ K70 Silicon Hoses are constructed of silicon, making them a transparent and flexible connection to various components and accessories.
- Flexible and transparent
- FDA, USP, Class VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 approved
- Can withstand temperatures of -60°C to 200°C
Specifica
FDA, USP, Class VI, A 50p60 and EPC VI.1.3.2 Approved | |
Silicone | |
10 m | |
10 m | |
200°C |
6 mm | |
9 mm | |
-60°C | |
Transparent |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto