Learn More
Brady™ ISO Square Polypropylene Safety Sign 'Fire Alarm Flashing Light'
Product Code. 17841705
Click to view available options
Dimensions (L x W):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Color:
Photoluminescent on Red
White on Red
Certifications/Compliance:
Class B
Class C
Unit Size:
Each
Product Code. 17841705
Brand: Brady™ 311223
Only null left
Add to basket
Add to basket
ISO Safety Sign displaying flashing fire alarm and flames.
  • To indicate a device that flashes to indicate that the fire alarm has operated
Specifications
Certifications/Compliance Class C
Alternate Part Number F/F018/NT/PP-PHOLUMC-100X100-1
Finish Gloss
Material Polypropylene
Quantity 1 Sign
Mounting Type Surface Mount
For Use With (Application) Facility Identification, Safety Identification
Height (English) 3.94 in.
Width (English) 3.94 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +66°C
Shape Square
Temperature Range (English) -40°F to +150°F
Languages Universal
Dimensions (L x W) 100 x 100 mm
Displayed Text Fire Alarm Flashing Light
Product Type Safety Sign
Color Photoluminescent on Red
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt