Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green Nucleic Acid Gel Stain Starter Kit
Click to view available options
Quantity:
1 kit
Unit Size:
1 set
Beschreibung
Beinhaltet
Kit contains: 50μL of SYBR Green I nucleic acid gel stain (S-7567), 50μL of SYBR Green II RNA gel stain (S-7568) and a SYBR Green/Gold gel stain photographic filter (S-7569).
Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Detection Location | In-Gel Detection |
| Detection Method | Fluorescence |
| Label or Dye | SYBR Green II, SYBR Green I |
| Product Type | Nucleic Acid Gel Stain Starter Kit |
| Quantity | 1 kit |
| Target Molecule | RNA, DNA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur