Learn More
Miele Professional™ Insert
Brand: Miele Professional™ 3830290
474.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Specifications
Insert | |
445 mm | |
485 mm |
G 7883, G 7893, G 7883 CD, G 7835 CD, G 7836 CD, 56 holders, 70mm H, spacing ca. 26mm | |
95 mm | |
1 Each |
Product Content Correction
Product Title
Miele Professional™ Insert > Height: 95mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur