Learn More
B Braun™ Injekt™ Solo Disposable Centric Luer Two-Part Syringe
Product Code. 12762637
Click to view available options
Volume (Metric):
2 mL
5 mL
20 mL
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 12762637
Brand: B Braun™ 4606701V
Edge
Manufactured from polypropylene/polyethylene. B. Braun™ Injekt™ Solo Disposable Centric Luer-lock Two-Part Syringe has high contrast graduations for ideal readability.
  • Made of polypropylene/polyethylene
  • „Green plunger
  • „Highly transparent barrel
  • „High contrast black graduation, permanent marking, ideal readability
  • „Safe plunger backstop
  • „Easy aspiration up to maximum volume
  • „Latex-free/PVC-free
  • „Silicone oil-free
  • Single sterile-packed (in box of 100 pcs)
Specifications
Certifications/Compliance ISO 7886-1
Material Polyethylene, Polypropylene
Color Green Plunger
Description Black graduation
For Use With (Application) Ideal for simple injections, vaccinations and more
Latex Free Yes
Product Type Centric Luer-lock 2-part Syringe
Disposable Single-use
Quantity 100/Pk.
Volume (Metric) 2 mL
Connection Type Centric Luer Lock
Graduated Yes
Sterility Sterile
Show More Show Less
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato