Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Weight (Metric):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek
1 unit
Tekniske data
Tekniske data
| Classification | F1 |
| Material | Stainless Steel |
| Weight (Metric) | 5 kg |
| Mass | 5 kg |
| Shape | Cylindrical |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion