Learn More
hydrogen chloride, 1M solution in acetic acid, AcroSeal™
Product Code. 10515924 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Packaging:
AcroSeal™ Glass Bottle
Unit Size:
100mL
Product Code. 10515924
Brand: Thermo Scientific Acros 370271000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Hydrochloric acid
Appearance of Solution Clear colorless
Name Note 1M solution in acetic acid
CAS 7647-01-0, 64-19-7
Concentration 1M, exact strength on the certificate of analysis
Density 1.0920g/mL
Packaging AcroSeal™ Glass Bottle
Specific Gravity 1.092
Flash Point 40°C
Quantity 100 mL
Molecular Formula ClH
Linear Formula HCl
MDL Number MFCD00011324 MFCD00792839
Merck Index 14, 4794
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name chlorane
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight 36.45
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen chloride, 1.0M solution in Acetic acid
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Flammable liquid Category 3
  • Skin corrosion/irritation Category 1 A
Gefahrenhinweis
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H226-Flammable liquid and vapour.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt