Learn More
Hydrochloric Acid Solution, 0.1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. p-8014546 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
1000 mL
Unit Size:
1000mL
100mL
Product Code. 12970754
Brand: Fisher Chemical SOL 113 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Concentration 0.1mol/L
Packaging 100mL
Quantity 100 mL
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.