Learn More
HyClone™ SFM4HEK293™ Media
Versatile, protein-free cell culture media, designed to support production of adenoviral vectors and growth of HEK 293 cultures.
Brand:  HyClone products Cytiva SH30521.LS
Product Code. 10228023
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
HyClone SFM4HEK293 Media has been formulated for superior yields and has been tested in a variety of culture systems including T-flasks, shaker flasks, and bioreactors.
Highlights:
  • Protein-free formulation; contains L-glutamine
  • Animal-derived component free
  • Developed through Metabolic Pathway Design™ process for high adenoviral vector and protein production
  • Ready-to-use liquid formulation requires no supplementation
  • Allows for direct or sequential adaptation
  • Designed for large-scale culture applications, including perfusion and fed-batch strategies
  • Component traceability
  • Manufactured according to cGMP guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
2° to 8°C
SFM4Transfx-293 Media
6 x 1000 mL
Liquid
No Glutamine
Certificates
Special Offers
Special Offers
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato