Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum (U.S. origin)
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Processing:
Heat Inactivated
Irradiated
Irradiated (25 to 40 kGy)
Unit Size:
1 L
100mL
500mL
Description
Specifications
Specifications
| Additional Assays | Insulin,Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose,IgG |
| Quantity | 100 mL |
| Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
| Processing | Heat Inactivated |
| Tested For | BVDV,Rabies Virus,Reovirus,Cytopathogenic Agents |
| Heat Inactivated | Yes |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur