Learn More
Human NG2/MCSP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB2585
Product Code. 18121341
  • € 508.00 / 100µg
Description
NG2/MCSP Monoclonal specifically detects NG2/MCSP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NG2/MCSP
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
AN2, chondroitin sulfate proteoglycan 4, chondroitin sulfate proteoglycan 4 (melanoma-associated), CSPG4, EC 3.6.3, HMW-MAA, MCSP, MCSPChondroitin sulfate proteoglycan NG2, MCSPG, MCSPGMelanoma chondroitin sulfate proteoglycan, MEL-CSPG, MSK16Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan, NG2EC 2.7.8
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
1464
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
LHM-2
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CSPG4
Human melanoma cells
100 μg
Primary
Detects human NG2/MCSP in Western blots.
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt