Learn More
Cytiva HR (High Resolution) Columns
Product Code. 10794772 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Height (Metric):
50 mm
100 mm
500 mm
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10794772
Marke: Cytiva 18146001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
HR (High Resolution) columns are for large-scale applications with high-performance media.
  • Compatible with any high performance system including ÄKTA design systems, HR columns provide precision sample application and elution, and excellent physical and chemical stability.
  • HR 16 columns are available in three different lengths: 5, 10, and 50 cm
  • Glass construction, with no metal parts, allows visual observation at all times.
  • Wide range of accessories, adapters, and replacement parts available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type HR (High Resolution) Chromatography Columns
Bed Volume 95-103mL (with one adapter), 87-103mL (with 2 adapters)
Diameter (Metric) Inner 16 mm
Height (Metric) 500 mm
Material Borosilicate glass
Max. Pressure 430psi (30 bar)
Column Type HR (High Resolution) Chromatography Column
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt