Learn More
Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes
Product Code. 12318222 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Product Line:
Hot Start Micro 50 Bulk
HotStart Micro 50 Strips
Volume (Metric):
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Pack of 120
Pack of 480
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12318222
Brand: Thermo Scientific™ 631011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Eliminate tedious oil or wax overlays with the thin-walled Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes.
Features:
  • Bead is stable at room temperature
  • Assures synchronous reaction startup
  • PCR product can remain in tube for later analysis
  • Hinged caps provide snug seal
  • Presterilized; RNase- and DNase-free
Recommended for: Complex DNA or cDNA, very low copy number targets, more than 30 thermal cycles, multiple PCR or RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volume (Metric) 0.2 mL
For Use With (Equipment) Thermal Cyclers
Product Line Hot Start Micro 50 Bulk
Sterility Sterile
Reaction Volume 25 to 50 μL
Product Type Tube
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.