Learn More
Stuart™ Hotplate Accessories
Product Code. 15105914
Click to view available options
Size:
Small
5 mL
10 mL
25 mL
Type:
Block Base
Block Insert
Clamp, Heater Block
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15105914
missing translation for 'mfr': Stuart™ 0480570
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hotplate Accessories for use with Hotplates/Stirrers that have a 6 x 6 in. top plate.
  • This heating block system with interchangeable inserts can be used with various Stuart Hotplates and Hotplate Stirrers
  • Designed to heat round-bottom flasks
  • Small and medium sized base plates offered; each can accommodate up to three block inserts each
  • A third larger base plate features heat-resistant handles and accepts a single block insert for flasks up to 500 mL
  • Chemical- and solvent-resistant anodized block inserts provide a safe method for synthesis of single or multiple reactions
  • Hotplate accessories offer equal or better heating performance than silicon oil
  • The low-well provides excellent temperature transfer without compromising the view of the reaction or risk of cracking the glassware
  • Each base plate features a hole to house a temperature controller probe
Spezifikation
For Use With (Equipment) Hot Plates (6 x 6 in.)
Size Small
Type Block Base
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt