Learn More
Hoefer™ HE 33 Mini Submarine Electrophoresis Unit
Product Code. 10075904
Click to view available options
Model:
Hoefer HE 33 Basic
Hoefer HE 33 Complete
Unit Size:
Each
Product Code. 10075904
Brand: Hoefer™ HE33B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Buffer chamber, lid with cables, UV-transparent gel running tray, gel casting tray, 4 foam gaskets, bubble level. Complete system (03-500-130) also includes 1.5mm thick 8-well comb and comb back.
Designed for very fast separations of DNA restriction fragments in agarose gels
  • The clear molded base acts as a heat-sink—simply fill the base with coolant and seal
  • Cooling the unit prior to a run allows higher voltages to be applied without generating band distortions or damaging the gel and unit
  • No taping required for casting
  • Electrical safety locks in lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Type Mini Horizontal Agarose Electrophoresis Unit
Humidity Range Up to 80%
Includes Buffer chamber assembly, safety lid with high voltage Leads, running tray, casting tray, Foam gaskets, bubble level
Model Hoefer HE 33 Basic
Sample Size Up to 32
Temperature (English) Maximum 122°F
Temperature (Metric) Maximum 50°C
Volume (English) Buffer 8.4 oz.
Volume (Metric) Buffer 250 mL
Dimensions (L x W x H) 9.4 x 5.1 x 2.8 in. (24 x 13 x 7 cm)
Length (English) 9.4 in.
Length (English) Gel 3.9 in.
Length (Metric) 24 cm
Length (Metric) Gel 10 cm
Width (English) 5.1 in.
Width (English) Gel 2.7 in.
Width (Metric) 13 cm
Width (Metric) Gel 7 cm
Height (English) 2.8 in.
Height (Metric) 7 cm
Voltage 500 V
Wattage 15 w
Amperage 500 mA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt