Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Codice prodotto. 12054797
Click to view available options
No. of Wells:
1 Prep, 1 Reference
10
15
18
5
9
Thickness (Metric):
0.07 cm
0.075 cm
0.1 cm
0.15 cm
Volume (Metric) Well:
120μL/ mm
13μL/ mm
19.5μL/ mm
2.2μL/ mm
2.9μL/ mm
4.4μL/ mm
4.8μL/ mm
5.8μL/ mm
51μL/ mm
68μL/ mm
7.2μL/ mm
9.8μL/ mm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12054797
Marca: Hoefer™ SE211A51.5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Lightweight
  • Virtually unbreakable
Specifica
For Use With (Equipment) SE 250, SE 260, MiniVE™ Vertical Electrophoresis System
Type Comb
Material PTFE
No. of Wells 5
Thickness (English) 0.05 in.
Thickness (Metric) 0.15 cm
Volume (Metric) Well 19.5μL/ mm
Width (Metric) 1.3 cm
Depth (English) 0.51 in.
Depth (Metric) 1.3 cm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato