Learn More
Cytiva HiTrap™ Protein A HP Prepacked Columns
Produktkode p-3667283 Shop alle Cytiva produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 1 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flow Rate:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Förpackningsstorlek
1mL
Each
Pack of 2
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11768438
missing translation for 'mfr': Cytiva 17040303
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Use for purification and isolation of monoclonal and polyclonal IgG from ascites, serum and cell culture supernatants. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein A HP Prepacked Columns are specially designed, together with the medium to provide fast, simple and easy separations in a convenient format.
  • Prepacked with Protein A Sepharose High Performance media for purification and fractionation of IgG subclasses
  • For use with syringe, pump or chromatography system such as KTA design or FPLC System
  • Binds 20mg human IgG/mL medium
  • Stable over pH 3 to 9 for use and 2 to 10 for cleaning
  • Designed for use with a syringe, a peristaltic pump, or a chromatography system
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Ligand: Native protein A
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: 3 to 9
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Binding Capacity 20 mg/mL IgG Medium
Flow Rate <20 mL/min.
For Use With (Application) Chromatography System, Manual
For Use With (Equipment) For syringe, peristaltic pump or a chromatography system
Content And Storage 4°C to 8°C, 20% Ethanol
Quantity 5 x 5 mL
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.