Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns
Polyclonal antibodies, monoclonal antibodies (mAb), and antibody fragments are usually purified by affinity chromatography. Resins containing an immobilized ligand (e.g., protein A, protein G, or protein L) are used to capture antibodies and antibody fragments.
Marca:  Cytiva 29130609
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16417695
  • € 3315.00 / Pack of 10
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH
  • High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
  • Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
  • High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
  • Reduces the risk of product contamination and carryover
  • Improves performance and reduces overall costs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Antibody Purification Column
4 mL/min. (Max)
85 μm
1 mL
2°C to 8°C
MabSelect SuRe LX
Protein A
Human IgG
Purification of Human IgG
10/Pk.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Show More
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns > 1 mL, 10/Pk
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado