Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes
Product Code. 16363926 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Color:
Beige
Blue
Gray
Green
Lavender
Light Green
Lilac
Orange
Pink
Tan
White
Yellow
Unit Size:
Pack of 1000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16363926
missing translation for 'mfr': Epredia™ B851000LA
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For very small biopsy tissue samples with a back-edge lid hinge. Eliminates the need for sponges or biopsy bags.
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality. Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime.
  • Grossing, Processing and Embedding – cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange. Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples.
  • Precision engineering for solid connection to microtomes.
  • Cassette surface texture optimizes scanability for archiving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pore Style Mesh
Closure Included Separate lids included
Quantity 1000
Closure Type Back Hinge
Color Lavender
Product Type HistoScreen™ Cassette
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.